Learn More
Gibco™ Mezcla de nutrientes F-12 de Ham, polvo
Código de producto. 10472692 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10472692 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 10472692 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 21700026
 Artículo restringido
En stock
Mezcla de nutrientes F-12 de Ham, polvo
La mezcla de nutrientes F-12 de Ham (F-12) fue diseñada para una placa de célula única libre de suero de células de ovario de hámster chino (CHO). El F-12 ya se ha utilizado para el crecimiento libre de suero de cultivos de CHO además de para el crecimiento complementado con suero de otras células de mamíferos, incluidos condrocitos y células epiteliales de la próstata de rata. Ofrecemos una gran variedad de modificaciones de F-12 Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.
En comparación con otros medios basales, el F-12 contiene una variedad más amplia de componentes, incluidos cinc, putrescina, hipoxantina y timidina. El crecimiento sin suero de células CHO en F-12 ha dado lugar a una variedad de formulaciones mejoradas.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El F-12 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de F-12 Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island en Nueva York (EE. UU.) (21700-075). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
El F-12 Gibco™ no contiene proteínas ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el F-12 requiere una suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. El F-12 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio (1,176 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico. Las formas de polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato de sodio en el momento de la preparación (consulte el protocolo para obtener más detalles).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células CHO
Formulario Polvo
Tipo de producto Mezcla de nutrientes F-12 de Ham
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin bicarbonato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 1 L
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 6,4 hasta 6,9
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Mezcla de nutrientes F-12 de Ham, 1 l, polvo, pH de 6,4 a 6,9, osmolalidad de 270 a 300 mOsm/kg, 36 meses de vida útil, con piruvato sódico, L-glutamina, rojo fenol, almacenamiento de 2 a 8 °C, para cultivo celular de mamíferos