Learn More
MP Biomedicals™ F-12 de Ham (modificado) con L-glutamina, sin bicarbonato de sodio
Código de producto. 17328593 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Polvo para preparar una solución de 10 x 1 l
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
17328593 Polvo para preparar una solución de 10 x 1 l 10 litros
1 options
Código de producto. 17328593 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091042120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20€
    43.05€ / 10 litros
    Ahorro 2.15€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
El medio F-12 de Ham fue diseñado para el crecimiento sin suero y de baja densidad de células de ovario de hámster chino (CHO).El F-12 de Ham es adecuado para el crecimiento de hepatocitos primarios de rata y células epiteliales de próstata.También es el medio de elección para ensayos de toxicidad con células CHO.
Originalmente, las mezclas de nutrientes de Ham se desarrollaron para el crecimiento clonal de varias células clonales de ovario de hámster chino (CHO), células de Hela y células L de ratón.Los medios F-10 y F-12 se formulan para su uso con o sin suero, dependiendo del tipo de células que se cultiven.
El F-12 de Ham es adecuado para el crecimiento de hepatocitos primarios de rata y células epiteliales de próstata y también es el medio de elección para ensayos de toxicidad con células CHO.MP Biomedicals™ también ofrece el F-12 de Ham complementado con HEPES 25 mM para mejorar el tampón en el intervalo de pH óptimo de 7,2 a 7,4.
F12K es una modificación de F-12 de Ham y F-12 de Coon con concentraciones de aminoácidos y piruvato aumentadas.Además, se han modificado las sales (Konigsbergs).F12K se ha desarrollado para cultivar células diferenciadas de rata y pollo y células hepáticas humanas primarias.El MgCl2 ha sido sustituido por el MgSO4 que contiene una cantidad equivalente de iones de Mg.
Declaración de uso:A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.
Especificaciones
Tipo de producto Medio de cultivo celular
Con aditivos Glutamina
Sin aditivos Sin bicarbonato sódico
Formato Polvo para preparar una solución de 10 x 1 l