Learn More
Gibco™ Mezcla de nutrientes F-10 de Ham
Código de producto. 11584436
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
10 x 500 mL
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2000 ml
500 ml
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11584436 20 x 100 mL 2000 ml
11554436 100 mL 100 ml
11564436 500 mL 500 ml
11574436 10 x 500 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11584436 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 31550049
Edge
Mezcla de nutrientes F-10 de Ham
La mezcla de nutrientes F10 de Ham (F-10) fue diseñada para el cultivo sin suero de células de ovario de hámster chino (CHO). El F-10 ya se ha utilizado para el crecimiento sin suero de cultivos de CHO además de para el crecimiento suplementado con suero de otras células de mamíferos, incluidos COS-7, astrocitos de rata primario y células epiteliales de la próstata de rata.
En comparación con otros medios basales, el F-10 contiene una variedad más amplia de componentes, incluidos cinc, hipoxantina y timidina. El crecimiento sin suero de células CHO en F-10 ha dado lugar a una variedad de formulaciones mejoradas, como la mezcla de nutrientes F-12 de Ham (F-12).
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El F-10 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto F-10 de Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
El F-10 Gibco™ no contiene proteínas ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el F-10 suele necesitar una suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). El F-10 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio (1,2 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5-10% de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células CHO
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Mezcla de nutrientes F-10 de Ham
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin HEPES
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 20 x 100 mL
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH 7,0 - 7,4
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Mezcla de nutrientes F-10 de Ham, 20 x 100 ml, concentración 1X, líquido, pH de 7.0 a 7.4, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 275 a 315 mOsm/kg, con piruvato sódico, L-glutamina, rojo fenol, almacenamiento de 2 a 8 °C, para cultivo de células de ma