Learn More
MP Biomedicals™ F-10 de Ham con L-glutamina, sin bicarbonato de sodio, polvo
Código de producto. 17308593 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formulario:
Polvo
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Formulario Tamaño de la unidad
17308593 Polvo 10 litros
1 options
Código de producto. 17308593 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091040120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    162.75€ / 10 litros
    Ahorro 8.25€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Polvo F-10 de Ham con L-glutamina y sin bicarbonato de sodio, utilizado para cultivos celulares.
Originalmente, las mezclas de nutrientes de Ham se desarrollaron para el crecimiento clonal de varias células clonales de ovario de hámster chino (CHO), células de Hela y células L de ratón. Los medios F-10 y F-12 se formulan para su uso con o sin suero, dependiendo del tipo de células que se cultiven.
F-10 ha demostrado un crecimiento satisfactorio de:
  • Células diploides humanas
  • Glóbulos blancos para análisis cromosómico
  • Explantes primarios de tejido de rata, conejo y pollo
Declaración de uso: A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.
Especificaciones
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio de cultivo celular
Con aditivos Glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin bicarbonato sódico