Descripción
- Resistente al desgarro, a las llamas, a la pelusa y a la abrasión.
- Tecnología POWERGUARD para una mejor protección de la barrera microbiana
- Penetración del esterilizante de vapor de pre-vacío
- Penetración y residuos del esterilizante de óxido de etileno (EO)
- Mantenimiento de la integridad del paquete (MPI) para cumplir con los requisitos de la FDA
- Instrucciones de uso que cumplen con las pautas de la FDA
- Clasificación de inflamabilidad de clase 1
- Bajo nivel de generación de pelusas
- Hecho en el USA
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Cumple NFPA Clase 1 |
| Tipo de tapón | Adhesive |
| Color | Azul |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (equipo) | Juegos de lavabos, juegos de instrumentos, bandejas de procedimientos y paquetes de ropa de cama grandes (de 6 a 9 lb) |
| Material | SMS Tela (H300) |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Dimensiones (L x An) | 114 x 114 cm (45 x 45 in) |
| Mostrar más |