Learn More
Thermo Scientific™ Cóctel inhibidor de proteasas y fosfatasas Halt sin EDTA (100X) Halt™
Código de producto. 10127963 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
10 ml
24 x 100 μl
5 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
24 PCS
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10127963 1 ml 1 ml
10311494 24 x 100 μl 24 PCS
11844111 5 x 1 ml paquete de 5
10289853 10 ml 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10127963 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 78441
Fundamentos de proteómica
Usar código promocional 27946
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Evite la degradación de proteínas y estabilice la fosforilación con este cóctel integral de inhibidores de proteasas y fosfatasas.
El cóctel inhibidor integral de proteasas y fosfatasas Halt Thermo Scientific™ proporciona la comodidad de una única solución con una protección completa de las muestras.
Información adicional y pedidos en línea
Este cóctel de inhibidores de proteasas y fosfatasas Halt de amplio espectro está específicamente optimizado para proteger las proteínas de la degradación durante la extracción y purificación. El cóctel contiene inhibidores contra las principales clases de proteasas y fosfatasas, por lo que se ocupa de aminopeptidasas, proteasas de cisteína y serina, y fosfatasas de serina/treonina y proteína tirosina. Los cócteles 100X, disponibles en formulaciones regulares y sin EDTA y en varios formatos de envase, son líquidos estables refrigeradores que son muy fáciles de usar para prácticamente cualquier muestra o escala experimental.
Características destacadas:
  • Protección completa: cóctel integral que contiene inhibidores de proteasas y fosfatasas
  • Envases de varios tamaños: seleccione uno de los cuatro prácticos tamaños de envase que se ajustan a casi todas las necesidades
  • Práctico: la formulación del líquido 100X es mucho más sencilla y eficaz que los inhibidores individuales y otros formatos
  • Fácil almacenamiento: el formato con base acuosa permite un práctico almacenamiento en sala fría sin congelación, a diferencia de los cócteles basados en DMSO
  • Compatible: se puede usar en espectrometría de masas (MS) porque no contiene AEBSF, lo cual puede provocar que los picos se desplacen
  • Validado: totalmente compatible con los tampones de lisis celular Thermo Scientific Pierce™
Incluye:
Formulaciones con y sin vial complementario de EDTA para la inhibición de metaloproteasas, ambas disponibles en cuatro tamaños de envase
Requisitos de almacenamiento:
Tras su recepción, conservar a 4 °C. No congele el producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cóctel inhibidor de proteasa y fosfatasa Halt, sin EDTA
Tipo de producto Cóctel inhibidor
Contenido y almacenamiento Tras su recepción a 4 °C. Producto enviado con un paquete de hielo. No congele el producto.
Formulario Líquido
Línea de productos Halt
Tampón Tampón de lisis
Tipo de reactivo Inhibidor de la proteasa, inhibidor de la fosfatasa
Inhibidores Inhibidor de la proteasa, inhibidor de la fosfatasa
Cantidad 1 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • Halt Protease & Phosphatase Inhibitor Cocktail EDTA-Free
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trisodium orthovanadate, sodium fluoride