Learn More
Thermo Scientific™ Cóctel inhibidor de proteasas y fosfatasas Halt™ (100X)
Código de producto. 10137963 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
10 ml
24 × 100 μl
5 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
2400 microlitros
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10137963 5 x 1 ml paquete de 5
10025743 24 × 100 μl 2400 microlitros
11854111 10 ml 10 ml
10085973 1 ml 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10137963 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 78444
Evite la degradación de proteínas y estabilice la fosforilación con este cóctel integral de inhibidores de proteasas y fosfatasas.
El cóctel inhibidor integral de proteasas y fosfatasas Halt Thermo Scientific™ proporciona la comodidad de una única solución con una protección completa de las muestras.
Información adicional y pedidos en línea
Este cóctel de inhibidores de proteasas y fosfatasas Halt de amplio espectro está específicamente optimizado para proteger las proteínas de la degradación durante la extracción y purificación. El cóctel contiene inhibidores contra las principales clases de proteasas y fosfatasas, por lo que se ocupa de aminopeptidasas, proteasas de cisteína y serina, y fosfatasas de serina/treonina y proteína tirosina. Los cócteles 100X, disponibles en formulaciones regulares y sin EDTA y en varios formatos de envase, son líquidos estables refrigeradores que son muy fáciles de usar para prácticamente cualquier muestra o escala experimental.
Características destacadas:
  • Protección completa cóctel integral que contiene inhibidores de proteasas y fosfatasas
  • Envases de varios tamaños seleccione uno de los cuatro prácticos tamaños de envase que se ajustan a casi todas las necesidades
  • Práctico la formulación del líquido 100X es mucho más sencilla y eficaz que los inhibidores individuales y otros formatos.
  • Fácil almacenamiento el formato con base acuosa permite un práctico almacenamiento en sala fría sin congelación, a diferencia de los cócteles basados en DMSO
  • Compatible se puede usar en espectrometría de masas (MS) porque no contiene AEBSF, lo cual puede provocar que los picos se desplacen
  • Validado totalmente compatible con los tampones de lisis celular Thermo Scientific Pierce™
Incluye:
Formulaciones con y sin vial complementario de EDTA para la inhibición de metaloproteasas, ambas disponibles en cuatro tamaños de envase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cóctel inhibidor
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C
Formulario Líquido
Línea de productos Halt
Tampón Tampón de lisis
Tipo de reactivo Inhibidor de la proteasa, inhibidor de la fosfatasa
Inhibidores Inhibidor de la proteasa, inhibidor de la fosfatasa
Cantidad 5 x 1 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail 
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium fluoride