Learn More
Thermo Scientific™ Cóctel inhibidor de proteasas Halt™, sin EDTA (100X)
Código de producto. 11824111 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 ml
10 ml
24 x 100 μl
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
5 ml
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11824111 10 ml 10 ml
10444414 24 x 100 μl cada uno
11804111 5 ml 5 ml
10320015 1 ml 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11824111 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 78439
Fundamentos de proteómica
Usar código promocional 27946
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Inhiba la degradación proteolítica durante la lisis celular y la extracción de proteínas con estas soluciones madre concentradas de inhibidores de proteasas listas para su uso.
Los cócteles inhibidores de proteasas Thermo Scientific™ Halt son soluciones madre concentradas listas para su uso de inhibidores de proteasas que se añaden a las muestras para evitar la degradación proteolítica durante los procedimientos de lisis celular y extracción de proteínas.
Los cócteles de inhibidores de proteasas Halt son soluciones 100X que contienen concentraciones optimizadas de seis inhibidores de proteasas de amplio espectro estabilizados en dimetilsulfóxido (DMSO) de alta calidad. Los cócteles inhiben eficazmente serina proteasas, cisteína proteasas, ácido aspártico proteasas y aminopeptidasas, que normalmente están presentes en las muestras de lisado celular. La identidad y concentración de cada componente es completamente pública, por lo que no existen incertidumbres acerca de las variables y su compatibilidad con los experimentos. Las fórmulas normales y sin EDTA ofrecen la inhibición de metaloproteasas y la compatibilidad con la electroforesis 2D, respectivamente. Los cócteles líquidos concentrados y estables son fáciles de usar y los envases de distintos tamaños hacen que los cócteles de inhibidores de proteasas Halt sean excepcionalmente cómodos para usos a pequeña o gran escala.
Características destacadas:
  • Mejores que las pastillas: el formato líquido 100X estable en refrigerador es más eficaz y sencillo de usar que los inhibidores individuales u otros formatos; solo tiene que pipetear exactamente la cantidad que necesita
  • Ingredientes no exclusivos: la formulación completamente pública contiene AEBSF, aprotinina, bestatina, E-64, leupeptina y pepstatina A en DMSO
  • Envase en varios tamaños – elija entre varios tamaños de envase, incluidos microtubos de uso único que mantienen frescos los inhibidores de proteasa y reducen el riesgo de contaminación de reactivos
  • Dos conocidas formulaciones – una formulación normal con un vial independiente de solución EDTA para la inhibición opcional de metaloproteasas; una formulación sin EDTA que garantiza la compatibilidad con el electroisoenfoque
  • Compatible con tampones de lisis – utilícelo con los tampones de lisis celular Thermo Scientific Pierce™ o con prácticamente cualquier reactivo de lisis basado en detergente casero o comercial
Incluye:
Los cócteles inhibidores de proteasa con EDTA incluyen una solución de 0,5 M de EDTA separada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cóctel inhibidor de proteasa
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C
Formulario Líquido
Línea de productos Halt
Tampón Tampón de lisis
Tipo de reactivo Inhibidor de proteasa
Inhibidores Inhibidor de proteasa
Cantidad 10 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-Free (100X)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonyl fluoride, 4- (2-aminoethyl)-, hydrochloride