Learn More
Thermo Scientific™ Cóctel inhibidor de proteasas Halt™, sin EDTA (100X)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los cócteles inhibidores de proteasas Thermo Scientific™ Halt son soluciones madre concentradas listas para su uso de inhibidores de proteasas que se añaden a las muestras para evitar la degradación proteolítica durante los procedimientos de lisis celular y extracción de proteínas.
Características destacadas:
Mejores que las pastillas: el formato líquido 100X estable en refrigerador es más eficaz y sencillo de usar que los inhibidores individuales u otros formatos; solo tiene que pipetear exactamente la cantidad que necesita
Ingredientes no exclusivos: la formulación completamente pública contiene AEBSF, aprotinina, bestatina, E-64, leupeptina y pepstatina A en DMSO
Envase en varios tamaños – elija entre varios tamaños de envase, incluidos microtubos de uso único que mantienen frescos los inhibidores de proteasa y reducen el riesgo de contaminación de reactivos
Dos conocidas formulaciones – una formulación normal con un vial independiente de solución EDTA para la inhibición opcional de metaloproteasas; una formulación sin EDTA que garantiza la compatibilidad con el electroisoenfoque
Compatible con tampones de lisis – utilícelo con los tampones de lisis celular Thermo Scientific Pierce™ o con prácticamente cualquier reactivo de lisis basado en detergente casero o comercial
Incluye:
Los cócteles inhibidores de proteasa con EDTA incluyen una solución de 0,5 M de EDTA separada.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cóctel inhibidor de proteasa |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | Halt |
| Tampón | Tampón de lisis |
| Tipo de reactivo | Inhibidor de proteasa |
| Inhibidores | Inhibidor de proteasa |
| Cantidad | 5 ml |
Seguridad y manipulación
- Protease Inhibitor Cocktail
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-aminoethyl)-benzenesulphonyl fluoride hydrochloride