Learn More
Thermo Scientific™ Cóctel de un solo uso inhibidor de la fosfatasa Halt™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Proteja la fosforilación de las proteínas en células y tejidos con el cóctel inhibidor de fosfatasas Thermo Scientific™ Halt.
- El cóctel inhibidor de fosfatasas Halt protege las fosforoproteínas de las fosfatasas de serina/treonina, así como de las fosfatasas de proteína tirosina (PTP) durante la lisis celular.
- El cóctel contiene una mezcla de cuatro inhibidores de amplia especificidad, incluido fluoruro de sodio, ortovanadato de sodio, pirofosfato de sodio y beta-glicerofosfato.
- Con un cómodo envase en formato de 100X, el cóctel es estable a 4 °C y es adecuado para su uso con cualquier extracto de células o tejido.
- El cóctel evita la fosforilación de proteínas en ensayos de inmunoprecipitación y cinasa.
- La fosforilación y la desfosforilación poseen un interruptor de encendido y apagado molecular que regula muchas vías biológicas clave dentro de la célula, incluida la transducción de la señal, la división celular y la apoptosis.
- Para estudiar de manera eficaz los estados de activación de la fosforilación, deben desactivarse las fosfatasas para impedir su actividad no controlada en la lisis celular.
Características adicionales
- Desprovisto de inhibidores de proteasa: para protegerse contra proteasas y fosfatasas, utilice el cóctel inhibidor de proteasas y fosfatasas Halt (78420).
- Dializable: es posible dializar o desalinizar la muestra para eliminar de forma eficaz los inhibidores de los extractos celulares antes de realizar procedimientos que se ha descubierto que son incompatibles con los componentes del cóctel.
- Suministrado como concentrado 100X: eficaz cuando se usa con una concentración final de 1X; sin embargo, las muestras que contienen niveles particularmente altos de actividad de fosfatasa pueden requerir una concentración final de 2-3X.
- Compatibilidad: compatible con la mayoría de los reactivos de lisis celular basados en detergentes, incluidas todas las soluciones de lisis celular Thermo Scientific Pierce.
- Formato todo en uno: inhibe tanto las fosfatasas de serina/treonina como las fosfatasas de proteína tirosina.
- Compatible con ensayos de proteínas comunes: funciona con ensayos de proteínas estándar, incluidos ensayos BCA y Coomassie (Bradford).
- Almacenamiento cómodo: el almacenamiento en refrigerador (de 2 a 8 °C) ahorra un valioso espacio en el congelador y permite un uso inmediato.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cóctel inhibidor de fosfatasa |
| Contenido y almacenamiento | Tras la recepción, almacenar el producto a 4 °C. No congelar. |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | Halt |
| Tipo de reactivo | Inhibidor de la fosfatasa |
| Inhibidores | Inhibidor de la fosfatasa |
| Cantidad | 5 x 1 ml |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate