Learn More
Haloxyfop-R (ácido libre) 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30326973 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30326973 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV14062400AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Haloxyfop-R (free acid)
CAS 95977-29-0
Nombres de analitos o componentes Haloxyfop-R (free acid)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H11 Cl F3 N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Propanoic acid, 2-[4-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]-, (R)-, (2R)-2-[4-[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]propanoic acid, (+)-Haloxyfop, (R)-(+)-Haloxyfop, (R)-Haloxyfop, Haloxyfop-P
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClF3NO4/c1-8(14(21)22)23-10-2-4-11(5-3-10)24-13-12(16)6-9(7-20-13)15(17,18)19/h2-8H,1H3,(H,21,22)/t8-/m1/s1
SMILES C[C@@H](Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-[4-[3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il]oxifenoxi]propanoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 361.7
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.0329 g/mol