Learn More
Haloxon, MedChemExpress
Código de producto. 16497378
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16497378 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16497378 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17532
MedChemExpress Haloxon is an anti-parasitic agent. Haloxon can be used for the research of infections of Parascaris equorum, Oxyuris equi and Strongylus vulgaris. Haloxon also can be used in control of ascarids and hookworms in domesticated animals in combination with Bidimazium.
Haloxon is an anti-parasitic agent. Haloxon can be used for the research of infections of Parascaris equorum, Oxyuris equi and Strongylus vulgaris. Haloxon also can be used in control of ascarids and hookworms in domesticated animals in combination with Bidimazium.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Haloxon
Forma física Solid
CAS 321-55-1
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H14Cl3O6P
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (79.41 mM)
SMILES O=P(OCCCl)(OC1=CC=C(C(O2)=C1)C(C)=C(Cl)C2=O)OCCCl
Peso molecular (g/mol) 415.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.59
Porcentaje de pureza 98.0%