Learn More
Halosulfurón-metilo 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Halosulfuron-methyl |
| CAS | 100784-20-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Halosulfuron-methyl |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H15 Cl N6 O7 S |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15ClN6O7S/c1-20-10(8(9(14)18-20)11(21)27-4)28(23,24)19-13(22)17-12-15-6(25-2)5-7(16-12)26-3/h5H,1-4H3,(H2,15,16,17,19,22) |
| SMILES | COC(=O)c1c(Cl)nn(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2 |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-5-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)carbamoilsulfamoil]-1-metilpirazol-4-carboxilato de metilo |
| Mostrar más |