Learn More
Impureza de cloruro de piridinio de haloperidol, TRC
Código de producto. 30136046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136046 50 mg 50 miligramos
30007729 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136046 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH10377050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125785-69-5
Fórmula molecular C21H18Cl2FNO
Peso molecular (g/mol) 390.28
Sinónimo HPP+ ion Chloride, 4-(4-Chlorophenyl)-1-(4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl)pyridin-1-ium Chloride
SMILES O=C(CCC[N+]1=CC=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)C3=CC=C(F)C=C3.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Haloperidol Pyridinium Chloride Impurity
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18ClFNO/c22-19-7-3-16(4-8-19)17-11-14-24(15-12-17)13-1-2-21(25)18-5-9-20(23)10-6-18/h3-12,14-15H,1-2,13H2/q+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1061