Learn More
Octanoato de haloperidol, TRC
Código de producto. 30407896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407896 50 mg 50 miligramos
30390153 10 mg -
30393346 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407896 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH10373050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1134807-34-3
Fórmula molecular C29H37ClFNO3
Peso molecular (g/mol) 502.06
Sinónimo 4-(4-Chlorophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-4-piperidinyl Ester Octanoic Acid
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenilo)-1-(4-(4-fluorofenil)-4-oxobutilo)piperidina-4-Octanoato
SMILES O=C(C1=CC=C(C=C1)F)CCCN2CCC(C3=CC=C(C=C3)Cl)(OC(CCCCCCC)=O)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Haloperidol Octanoate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H37ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-9-28(34)35-29(24-12-14-25(30)15-13-24)18-21-32(22-19-29)20-7-8-27(33)23-10-16-26(31)17-11-23/h10-17H,2-9,18-22H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.24