Learn More
Haloperidol Nonanoato, TRC
Código de producto. 30133092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133092 10 mg 10 miligramos
30012857 100 mg 100 miligramos
30007655 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133092 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH10374010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2512216-30-5
Fórmula molecular C30H39ClFNO3
Peso molecular (g/mol) 516.09
Nombre IUPAC 4-(4-clorofenil)-1-(4-(4-fluorofenil)-4-oxobutilo)piperidina-4-il nonanoato
SMILES O=C(CCCN1CCC(C2=CC=C(C=C2)Cl)(CC1)OC(CCCCCCCC)=O)C3=CC=C(C=C3)F
Specifica
Nombre del producto químico o material Haloperidol Nonanoate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H39ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-10-29(35)36-30(25-13-15-26(31)16-14-25)19-22-33(23-20-30)21-8-9-28(34)24-11-17-27(32)18-12-24/h11-18H,2-10,19-23H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.26
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.