Learn More
Decanoato de haloperidol, TRC
Código de producto. 30404671
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404671 1 g -
30406919 250 mg -
30403235 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404671 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH1037101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74050-97-8
Fórmula molecular C31 H41 Cl F N O3
Peso molecular (g/mol) 530.11
Sinónimo Haloperidol decanoate, 4-(4-Chlorophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl decanoate
Nombre IUPAC [4-(4-clorofenil)-1-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutilo]piperidina-4-il] decanoato
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Haloperidol decanoate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C31H41ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-30(36)37-31(26-14-16-27(32)17-15-26)20-23-34(24-21-31)22-9-10-29(35)25-12-18-28(33)19-13-25/h12-19H,2-11,20-24H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.2759