Learn More
Decanoato de haloperidol, Mikromol™
Código de producto. 30052403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30052403 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30052403 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1276.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Decanoato de haloperidol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Haloperidol decanoate
CAS 74050-97-8
Nombres de analitos o componentes Haloperidol decanoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C31 H41 Cl F N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Haloperidol decanoate, 4-(4-Chlorophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl decanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C31H41ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-30(36)37-31(26-14-16-27(32)17-15-26)20-23-34(24-21-31)22-9-10-29(35)25-12-18-28(33)19-13-25/h12-19H,2-11,20-24H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC decanoato de [4-(4-clorofenil)-1-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutil]piperidin-4-ilo]
Peso molecular (g/mol) 530.11
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.2759 g/mol