Learn More
haloperidol-d4, TRC
Código de producto. 30397252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30397252 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30397252 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH10370210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(4-Chlorophenyl-d4)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone
CAS 1189986-59-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 2H4 H19 Cl F N O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Haloperidol-D4, R-1625-d4, Aloperidin-d4, Bioperidolo-d4, Brotopon-d4, Dozic-d4, Einalon S-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2/i5D,6D,7D,8D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)C2(O)CCN(CCCC(=O)c3ccc(F)cc3)CC2
Nombre IUPAC 4-[4-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuterio-fenil)-4-hidroxi-1-piperidil]-1-(4-fluorofenil)butan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 379.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.1652
Porcentaje de pureza >95