Learn More
Haloperidol-D4 0,1 mg/ml en metanol, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-(4-Chlorophenyl-d4)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone |
| CAS | 1189986-59-1 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Fórmula molecular | C21 2H4 H19 Cl F N O2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Haloperidol-D4, R-1625-d4, Aloperidin-d4, Bioperidolo-d4, Brotopon-d4, Dozic-d4, Einalon S-d4; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2/i5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)C2(O)CCN(CCCC(=O)c3ccc(F)cc3)CC2 |
| Nombre IUPAC | 4-[4-(4-cloro-2,3,5,6-tetradeuterio-fenil)-4-hidroxi-1-piperidil]-1-(4-fluorofenil)butan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 379.89 |
| Show More |