Learn More
Halometasona, TRC
Código de producto. 30009674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009674 10 mg 10 miligramos
30008573 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH10310010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50629-82-8
Fórmula molecular C22 H27 Cl F2 O5
Peso molecular (g/mol) 444.9
Sinónimo (6alpha,11beta,16alpha)-2-Chloro-6,9-difluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 2-Chloro-6alpha,9-difluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 2-Chloroflumethasone, Ba 48401, C 48401Ba, Halometasone, Halomethasone, Sicorten
Nombre IUPAC (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-2-cloro-6,9-difluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetilo)-10,13,16-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-3-una
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C(=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Halometasone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27ClF2O5/c1-10-4-11-12-5-15(24)13-6-16(27)14(23)7-19(13,2)21(12,25)17(28)8-20(11,3)22(10,30)18(29)9-26/h6-7,10-12,15,17,26,28,30H,4-5,8-9H2,1-3H3/t10-,11+,12+,15+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.1515
Porcentaje de pureza >95%