Learn More
Halometasona monohidrato, Mikromol™
Descripción
Halometasona monohidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Halometasone Monohydrate |
| CAS | 1310709-74-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Halometasone Monohydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H27 Cl F2 O5 . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (6α,11β,16α)-2-Chloro-6,9-difluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione hydrate (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27ClF2O5.H2O/c1-10-4-11-12-5-15(24)13-6-16(27)14(23)7-19(13,2)21(12,25)17(28)8-20(11,3)22(10,30)18(29)9-26;/h6-7,10-12,15,17,26,28,30H,4-5,8-9H2,1-3H3;1H2/t10-,11+,12+,15+,17+,19+,20+,21+,22+;/m1./s1 |
| SMILES | O.C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C(=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO)Cl |
| Nombre IUPAC | (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-2-cloro-6,9-difluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona;hidrato |
| Mostrar más |