Learn More
Carl Zeiss™ Bombillas halógenas
Código de producto. 12201033
Cambiar vista
Click to view available options
Vataje:
37 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Vataje Tamaño de la unidad
12201033 37 W cada uno
1 options
Código de producto. 12201033 Proveedor Carl Zeiss™ N.º de proveedor 0000001879242
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Bombilla halógena de 30 W para microscopios educativos Carl Zeiss™
Los modelos con iluminación LED se recomiendan para usos a baja temperatura y a largo plazo, y tienen una vida útil extremadamente larga y costes de funcionamiento bajos. Suministro eléctrico de 240 V, 60 Hz, 100 W.
  • Microscopio educativo perfecto para la enseñanza
  • Fácil de utilizar, perfecto para estudiantes sin experiencia
  • Su estructura resistente soporta el desgaste diario.
  • La óptica de calidad muestra los detalles y colores de cualquier muestra.
  • Diseño ergonómico perfecto para largas sesiones prácticas
  • Uso por la derecha o la izquierda
  • Iluminación LED o halógena adecuada para histología, biología humana, microbiología, virología y botánica
Especificaciones
Fuente de luz Halógeno
Tensión 12 V
Vataje 37 W
Tipo de producto Bombilla halógena