Learn More
Mezcla de plaguicidas halogenados 562 100 μg/ml en éter de petróleo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣alpha-HCH∣beta-HCH∣delta-HCH∣gamma-HCH∣Quintozene |
| CAS | 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 319-84-6, 319-85-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣alpha-HCH∣beta-HCH∣delta-HCH∣gamma-HCH∣Quintozene |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Petroleum Ether |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4'-DDT 100 μg/mL∣4,4'-DDD 100 μg/mL∣4,4'-DDE 100 μg/mL∣4,4'-DDT 100 μg/mL∣alpha-HCH 100 μg/mL∣beta-HCH 100 μg/mL∣delta-HCH 100 μg/mL∣gamma-HCH 100 μg/mL∣Quintozene 100 μg/mL |