Learn More
Olympus™ Lámpara halógena
Código de producto. 10436382
Cambiar vista
Click to view available options
Vataje:
30 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Vataje unitSize
10436382 30 W cada uno
1 options
Código de producto. 10436382 Proveedor Olympus™ N.º de proveedor E0430150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.45€
    12.55€ / paquete de 1
    Ahorro 22.90€
    64% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Especificaciones
Tensión 6 V
Vataje 30 W
Para utilizar con (equipo) CX31/CX41/BX41ECO ET BX41ERGO
Tipo de producto Lámpara halógena