Learn More
Cloruro de halofuginona, TRC
Código de producto. 18050920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18050920 10 mg 10 miligramos
18062830 5 mg 5 miligramos
18003830 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18050920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH10250010MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217623-74-9
Fórmula molecular C16 H17 Br Cl N3 O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 451.14
Nombre IUPAC 7-bromo-6-cloro-3-[3-[(2S,3R)-3-hidroxipiperidina-2-il]-2-oxopropil]quinazolina-4-una; Cloruro
SMILES Cl.O[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(=O)CN2C=Nc3cc(Br)c(Cl)cc3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Halofuginone Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17BrClN3O3.ClH/c17-11-6-13-10(5-12(11)18)16(24)21(8-20-13)7-9(22)4-14-15(23)2-1-3-19-14;/h5-6,8,14-15,19,23H,1-4,7H2;1H/t14-,15+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.9909
Porcentaje de pureza >95%