Learn More
hidrobromuro de halofuginona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320704 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30320704 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC14059280
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Halofuginone Hydrobromide
CAS 64924-67-0
Nombres de analitos o componentes Halofuginone Hydrobromide
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C16 H17 Br Cl N3 O3 . Br H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17BrClN3O3.BrH/c17-11-6-13-10(5-12(11)18)16(24)21(8-20-13)7-9(22)4-14-15(23)2-1-3-19-14;/h5-6,8,14-15,19,23H,1-4,7H2;1H/t14-,15+;/m0./s1
SMILES Br.O[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(=O)CN2C=Nc3cc(Br)c(Cl)cc3C2=O
Nombre IUPAC 7-bromo-6-cloro-3-[3-[(2S,3R)-3-hidroxipiperidin-2-il]-2-oxopropil]quinazolin-4-ona;hidrobromuro
Peso molecular (g/mol) 495.59
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 492,9403 g/mol