Learn More
R&D Systems™ Halofuginone hydrobromide
Código de producto. 18707246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18707246 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18707246 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1993/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.94€
    149.10€ / 50 miligramos
    Ahorro 16.84€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. High affinity competitive prolyl-tRNA synthetase inhibitor
Halofuginone hydrobromide is a high affinity competitive prolyl-tRNA synthetase inhibitor (Ki = 18.3 nM). Blocks expression of MMP2. Inhibits ECM invasion in vitro and lung metastasis by bladder cancer cells in mice. Inhibits the development of Th17-driven autoimmunity in a mouse model of multiple sclerosis by activating the amino acid response (AAR) pathway. Also antiparasitic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R*,3S*)-7-Bromo-6-chloro-3-[3-(3-hydroxy-2-piperidinyl)-2-oxopropyl]-4-3H-quinazolinone hydrobromide
CAS 64924-67-0
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C16H17BrClN3O3.HBr
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 495.59