Learn More
Macherey-Nagel™ Mezcla de prueba de haloformo en n-pentano
Código de producto. 10216421 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10216421 1 ml 1 ml
1 options
Código de producto. 10216421 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 722311
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para análisis medioambientales de GC
Incluye Diclorometano (795 ng/ml), triclorometano (75 ng/ml), 1,1,1-tricloroetano (67 ng/ml), tetraclorometano (80 ng/ml), tricloroetano (73 ng/ml), bromodiclorometano (100 ng/ml), dibromoclorometano (122 ng/ml), tetracloroetano (81ng/ml), tribromoetano (145 ng/ml )
Volumen (métrico) 1 ml
Tipo de producto Mezcla de prueba de haloformo en n-pentano