Learn More
N-óxido de halofantrina, Mikromol™
Código de producto. 30052584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052584 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052584 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0433.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de halofantrina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Halofantrine N-Oxide
CAS 1348409-88-0
Nombres de analitos o componentes Halofantrine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H30 Cl2 F3 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Halofantrine N-Oxide, 9-Phenanthrenemethanol, 1,3-dichloro-alpha-[2-(dibutyloxidoamino)ethyl]-6-(trifluoromethyl)-
Fórmula InChI InChI=1S/C26H30Cl2F3NO2/c1-3-5-10-32(34,11-6-4-2)12-9-25(33)23-16-22-21(14-18(27)15-24(22)28)20-13-17(26(29,30)31)7-8-19(20)23/h7-8,13-16,25,33H,3-6,9-12H2,1-2H3
SMILES CCCC[N+]([O-])(CCCC)CCC(O)c1cc2c(Cl)cc(Cl)cc2c3cc(ccc13)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Óxido de N-butil-N-[3-[1,3-dicloro-6-(trifluorometil)fenantren-9-il]-3-hidroxipropil]butan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 516.42
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.1606 g/mol