Learn More
Clorhidrato de halofantrina, TRC
Código de producto. 30395793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30395793 5 mg -
30400903 100 mg 100 miligramos
30407960 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH1024005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36167-63-2
Fórmula molecular C26 H30 Cl2 F3 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 536.88
Sinónimo Halofantrine Hydrochloride, 1,3-Dichloro-α-[2-(dibutylamino)ethyl]-6-(trifluoromethyl)-9-phenanthrenemethanol hydrochloride, (±)-Halofantrine hydrochloride, 9-[3-(Dibutylamino)-1-hydroxypropyl]-1,3-dichloro-6-(trifluoromethyl)phenanthrene hydrochloride, Halofantrine hydrochloride, SKF 102886, WR 171669
Nombre IUPAC 3-(dibutilamino)-1-[1,3-dicloro-6-(trifluorometil)fenantra-9-il]propano-1-ol; Cloruro
SMILES Cl.CCCCN(CCCC)CCC(O)c1cc2c(Cl)cc(Cl)cc2c3cc(ccc13)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Halofantrine hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H30Cl2F3NO.ClH/c1-3-5-10-32(11-6-4-2)12-9-25(33)23-16-22-21(14-18(27)15-24(22)28)20-13-17(26(29,30)31)7-8-19(20)23;/h7-8,13-16,25,33H,3-6,9-12H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 535.1423