Learn More
Halofantrine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16470738
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470738 5 mg 5 miligramos
16438308 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16470738 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0148A
MedChemExpress Halofantrine hydrochloride (SKF-102886) is a blocker of delayed rectifier potassium current via the inhibition of human-ether-a-go-go-related gene (HERG) channel and a potent antimalarial compound.
Halofantrine hydrochloride (SKF-102886) is a blocker of delayed rectifier potassium current via the inhibition of human-ether-a-go-go-related gene (HERG) channel and a potent antimalarial compound.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Halofantrine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 36167-63-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H31Cl3F3NO
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SKF-102886WR-171669 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (55.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CCN(CCCC)CCCC)C1=CC2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2C3=CC(C(F)(F)F)=CC=C31.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 536.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.88
Porcentaje de pureza 98.0%