Learn More
Clorhidrato de halofantrina, LoGiCal
Código de producto. 30458894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458894 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458894 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0433.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Halofantrine hydrochloride
CAS 36167-63-2
Nombres de analitos o componentes Halofantrine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H30 Cl2 F3 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Halofantrine Hydrochloride, 9-[3-(Dibutylamino)-1-hydroxypropyl]-1,3-dichloro-6-(trifluoromethyl)phenanthrene hydrochloride, Halofantrine hydrochloride, SKF 102886, WR 171669, 1,3-Dichloro-alpha-[2-(dibutylamino)ethyl]-6-(trifluoromethyl)-9-phenanthrenemethanol hydrochloride, (+/-)-Halofantrine hydrochloride, SKF-102886-A
Fórmula InChI InChI=1S/C26H30Cl2F3NO.ClH/c1-3-5-10-32(11-6-4-2)12-9-25(33)23-16-22-21(14-18(27)15-24(22)28)20-13-17(26(29,30)31)7-8-19(20)23;/h7-8,13-16,25,33H,3-6,9-12H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCCCN(CCCC)CCC(O)c1cc2c(Cl)cc(Cl)cc2c3cc(ccc13)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-(dibutilamino)-1-[1,3-dicloro-6-(trifluorometil)fenantren-9-il]propan-1-ol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 536.88
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 535.1423 g/mol