Learn More
Halobetasol, TRC
Código de producto. 30137412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137412 100 mg 100 miligramos
30003563 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH102290100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98651-66-2
Fórmula molecular C22 H27 Cl F2 O4
Peso molecular (g/mol) 428.9
Sinónimo Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-chloro-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (6α,11β,16β)-, (6α,11β,16β)-21-Chloro-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Halobetasol, Ulobetasol
Nombre IUPAC (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-cloroacetil)-6,9-difluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-3-una
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ulobetasol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27ClF2O4/c1-11-6-13-14-8-16(24)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,25)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-23/h4-5,7,11,13-14,16-17,27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13-,14-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.1566