Learn More
Halobetasol (propionate), MedChemExpress
Código de producto. 16494497
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494497 50 mg 50 miligramos
16458476 100 mg 100 miligramos
16438638 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494497 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0878
MedChemExpress Halobetasol propionate is a synthetic corticosteroid for topical dermatological use; exhibits anti-inflammatory, antipruritic, and vasoconstrictive properties.
Halobetasol propionate is a synthetic corticosteroid for topical dermatological use
Specifica
Nombre del producto químico o material Halobetasol (propionate)
CAS 66852-54-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H31ClF2O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo BMY-30056 CGP-14458 Ulobetasol propionate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (206.20 mM)
SMILES C[C@@]12[C@](C(CCl)=O)(OC(CC)=O)[C@@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])C[C@H](F)C4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 484.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.96
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.