Learn More
Mezcla de ácido haloacético 540 1000 μg/mL en metil terc butil éter, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313278 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313278 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000540MB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 79-11-8, 79-43-6, 76-03-9
Nombres de analitos o componentes Chloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix MTBE
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chloroacetic acid 1000 μg/mL∣Dichloroacetic acid 1000 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 1000 μg/mL