Learn More
Halfordinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Halfordinol |
| CAS | 4210-82-6 |
| Fórmula molecular | C14H10N2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Aegelenin, Aegelenine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10N2O2/c17-12-5-3-10(4-6-12)13-9-16-14(18-13)11-2-1-7-15-8-11/h1-9,17H |
| SMILES | OC1=CC=C(C2=CN=C(C3=CN=CC=C3)O2)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-(piridin-3-il)oxazol-5-il)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 238.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.07 |