Descripción
- Vidrio sodocálcico blanco (transparente)
- Clase hidrolítica 3
- Se recomienda utilizar portaobjetos con bordes esmerilados para reducir el riesgo de lesiones
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| N.° por paquete | 2,500/Pk. |
| Edges | Puesta a tierra |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Color | Blanco, Transparente |
| Certificaciones/conformidad | DIN ISO 8037-1 |
| Dimensiones (L x An) | 76 x 26 mm |