Learn More
Gilac™ Recipiente para masa de medio tamaño
Código de producto. 17958811
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
9 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17958811 9 L cada uno
1 options
Código de producto. 17958811 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G179451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.31€
    10.80€ / paquete de 1
    Ahorro 5.51€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El recipiente para masa de medio tamaño es fácil de limpiar y tiene un fondo plano.
  • Contenedor para almacenar masa de 400 x 300.
  • Apilable con y sin tapa, se puede apilar a gran altura.
  • Fondo plano de fácil limpieza.
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para masa
Material Polietileno
Color Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 400 x 300 x 100 mm
Volumen (imperial) 2,4 gal
Volumen (métrico) 9 L