Learn More
CleanSpace™ Adaptador de media máscara
Código de producto. 15950052 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
PAF-1010, PAF-0027, PAF-0033
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15950052 PAF-1010, PAF-0027, PAF-0033 cada uno
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15950052 Proveedor CleanSpace™ N.º de proveedor PAF0025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.48€
    158.00€ / paquete de 1
    Ahorro 46.48€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
El adaptador de media máscara está equipado para la parte frontal de la máscara para permitir la prueba de ajuste cuantitativa.
  • Se utiliza con los revolucionarios respiradores CleanSpace™: ligeros, sin mangueras ni cinturones
  • Se utiliza solo con las medias máscaras CleanSpace™
  • Rápidos y fáciles de instalar:
  • Se ajusta al equipo TSI PortaCount
  • Fácil de lavar, secado rápido
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador de semimáscara
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de ajuste cuantitativo
Para utilizar con (equipo) PAF-1010, PAF-0027, PAF-0033
Modelo PAF-0025