Learn More
Thermo Scientific™ Caldo Fraser semiconcentrado
Descripción
Aísle especies de Listeria en muestras de alimentos y ambientales con el caldo de enriquecimiento Fraser semiconcentrado Thermo Scientific™. El caldo Fraser semiconcentrado es un caldo de enriquecimiento secundario basado en la fórmula descrita por Fraser y Sperber1. El ennegrecimiento del medio es prueba de presunción de la presencia de Listeria. Todos los cultivos de enriquecimiento en el caldo Fraser semiconcentrado deben ser subcultivados en un medio de siembra en placa.
El caldo de enriquecimiento Fraser semiconcentrado está destinado al aislamiento de especies de Listeria en muestras ambientales y de alimentos cuando se utiliza como medio de enriquecimiento secundario según ISO 11290-1 para el aislamiento de Listeria.
El medio contiene citrato de amonio férrico y cloruro de litio. Todas las especies de Listeria hidrolizan la esculina a esculetina. La esculetina reacciona con los iones férricos, lo que produce el ennegrecimiento. La incorporación de citrato de amonio férrico conlleva otra posible ventaja, ya que, como se ha demostrado, los iones férricos potencian el crecimiento de Listeria monocytogenes2. El cloruro de litio se incluye en el medio para inhibir el crecimiento de enterococci, que puede también hidrolizar la esculina. El ennegrecimiento del medio es prueba de presunción de la presencia de Listeria. Al contrario de lo que se creía en un inicio, no se puede suponer que los cultivos que no se ennegrecen no tengan Listeria. Por tanto, todos los cultivos de enriquecimiento con caldo Fraser semiconcentrado deben ser subcultivados en un medio de siembra en placa.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo con iridiscencia azul |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 12 °C |
| Descripción | Caldo Fraser semiconcentrado |
| Formato | Frasco de jarabe |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Caldo |
| Volumen de llenado | 225 mL |
| Peso de llenado | 225 ± 4 mL |
| Tipo de empaquetado | 10 frascos en una caja de cartón |
| Cantidad | 10/paq. |
Solo para uso en laboratorio.