Learn More
Thermo Scientific Chemicals Halcinonida
Código de producto. 16637022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16637022 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16637022 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464980010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Halcinonide
Envase Frasco de vidrio
CAS 3093-35-4
Certificado de análisis Available
Condiciones de envío Condiciones normales
Forma física Polvo
Fórmula molecular C24H32ClFO5
Número MDL MFCD00866006
Color Blanco a amarillo
Punto de fusión 264°C to 265°C
Solubilidad solución acuosa insoluble, soluble en acetona, cloroformo, DMSO, ligeramente soluble en benceno, etanol, metanol, éter etílico, insoluble en hexanos
Clave InChI MUQNGPZZQDCDFT-JNQJZLCISA-N
Tipo Reactivo
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CCl
Nombre IUPAC (1S,2S,4R,8S,9S,11S,12R,13S)-8-(2-chloroacetyl)-12-fluoro-11-hydroxy-6,6,9,13-tetramethyl-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icos-17-en-16-one
Peso molecular (g/mol) 454.96
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.96