Learn More
Halcinonuro, TRC
Código de producto. 30396267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396267 10 mg
30396266 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30396267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH10200010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3093-35-4
Fórmula molecular C24 H32 Cl F O5
Peso molecular (g/mol) 454.96
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11β,16α,17-trihydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), (11β,16α)-21-Chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregn-4-ene-3,20-dione, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregn-4-ene-3,20-dione deriv., Adcortin, Alcinonide, Halciderm, Halcimat, Halcinonide, Halog, SQ 18566
Nombre IUPAC (11,16β α)-21-Cloro-9-fluoro-11-hidroxi-16,17-[(1-metiletilideno)bis(oxy)]-pregn-4-ene-3,20-dione
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Halcinonide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32ClFO5/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,26)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-25/h9,15-17,19,28H,5-8,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.1922