Learn More
Halcinonida, Mikromol™
Código de producto. 17900826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17900826 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17900826 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3633.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Halcinonida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Halcinonide
CAS 3093-35-4
Nombres de analitos o componentes Halcinonide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H32 Cl F O5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregn-4-ene-3,20-dione deriv., Adcortin, Alcinonide, Halciderm, Halcimat, Halcinonide, Halog, SQ 18566, (11beta,16alpha)-21-chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-Pregn-4-ene-3,20-dione, Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11 beta,16alpha,17-trihydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11beta,16alpha,17-trihydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), (11beta,16alpha)-21-Chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregn-4-ene-3,20-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C24H32ClFO5/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,26)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-25/h9,15-17,19,28H,5-8,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CCl
Nombre IUPAC (11β ,16α)-21-cloro-9-fluoro-11-hidroxi-16,17-[(1-metiletiliden)bis(oxi)]-pregn-4-eno-3,20-diona
Peso molecular (g/mol) 454.96
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.1922 g/mol