Learn More
Halcinonide, MedChemExpress
Código de producto. 16484497
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484497 50 mg 50 miligramos
16461446 200 mg 200 miligramos
16448476 100 mg 100 miligramos
16428638 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484497 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0877
MedChemExpress Halcinonide (SQ-18566) is a high potency corticosteroid used topically in the treatment of certain skin conditions.
Halcinonide (SQ-18566) is a high potency corticosteroid used topically in the treatment of certain skin conditions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Halcinonide
CAS 3093-35-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32ClFO5
Cantidad 50 mg
Sinónimo SQ-18566
Información de solubilidad DMSO : ≥ 48 mg/mL (105.50 mM)
SMILES C[C@@]12[C@@]3(C(CCl)=O)[C@@](OC(C)(O3)C)([H])C[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 454.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.96
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid