Learn More
Kimberly-Clark™ Gel de ducha para cuerpo y cabello Kleenex™
Código de producto. 12601376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12601376 6 x 1 L paquete de 6
1 options
Código de producto. 12601376 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6332
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    62.51€ / paquete de 6
    Ahorro 116.49€
    65% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Ideal para dispensadores en baños concurridos, de hoteles y de gimnasios. Kleenex™ El gel de ducha para cabello y cuerpo ayuda a mantener la higiene y la limpieza.
  • Se suministra en paquetes de 6 casetes de recarga de 1 L.
  • Gel de ducha blanco con una sensación de lujo y una fragancia sutil
  • Dispensa hasta 1000 disparos de gel controlados
  • Administra el doble de lavados que los geles convencionales
  • Instalación sencilla
  • Compatible con Aquarius™ y Kimberly-Clark Professional™ Dispensadores de jabón de pared
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gel de ducha para cuerpo y cabello
Color Blanco
Formulario Gel
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 93 x 93 x 180mm
Cantidad 6 x 1 L
Volumen (imperial) 33,8 oz
Volumen (métrico) 1000 mL
Peso (imperial) 13,6 lb
Peso (métrico) 6,18 kg