Learn More
Alambre de hafnio, 2,0 mm de diámetro, 99,7 % (base metálica excepto Zr), Zr 3 % nominal, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
500 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
500 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396688 25 cm 25 cm
11386688 100 cm 100 cm
11306698 500 cm 500 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11396688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013305.BU
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-58-6
Fórmula molecular Hf
Peso molecular (g/mol) 178.49
Número MDL MFCD00011032
Clave InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
Nombre IUPAC hafnio
SMILES [Hf]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium wire
Nombre de nota 2.0mm (0.08 in.) dia.
Cantidad 25 cm
Olor Odorless
Peso ≈41.1g/m
Formulario Alambre, ≈41,1g/m
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica excepto Zr), Zr 3 % nominal
Porcentaje de pureza 99.7%