Learn More
Alambre de hafnio, 2,0 mm de diámetro, 99,7 % (base metálica excepto Zr), Zr 3 % nominal, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386688
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
500 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
500 cm
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11386688
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013305.BY
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-58-6
Fórmula molecular Hf
Peso molecular (g/mol) 178.49
Número MDL MFCD00011032
Clave InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
Nombre IUPAC hafnio
SMILES [Hf]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium wire
Nombre de nota 2.0mm (0.08 in.) dia.
Cantidad 100 cm
Olor Odorless
Peso ≈41.1g/m
Formulario Alambre, ≈41,1g/m
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica excepto Zr), Zr 3 % nominal
Porcentaje de pureza 99.7%