Learn More
Trifluorometansulfonato de hafnio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11325515 5 g 5 g
11335515 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11325515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19688.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 161337-67-3 | C4H2F12HfO13S4 | 792.758 g/mol
Hafnium trifluoromethanesulfonate is a recyclable catalyst for the mononitration of o-nitrotoluene. It serves as a catalyst for homogeneous methoxycarbonylation and hydrocarboxylation reactions of phenylacetylene. It is also used as a reactant for direct Friedel-Crafts reactions of chromene hemiacetals, aminomethylation reactions under Lewis acidic conditions and prins-type cyclization reactions. It is also involved in the direct polycondensation of lactic acid. Further, it is used in cationic benzylation reactions, chemoselective thioacetalization and transthioacetalization of carbonyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluorometanosulfonato de Hafnio es un catalizador reciclable para la mononitración de o-nitrotolueno. Sirve como catalizador para reacciones homogéneas de metoxicarbonilación e hidrocarboxilación de fenilacetileno. También se utiliza como reactivo para las reacciones directas de Friedel-Crafts de hemiacetales cromenos, las reacciones de aminometilación bajo condiciones ácidas de Lewis y reacciones de ciclización de tipo prins. También participa en la policondensación directa del ácido láctico. Además, se utiliza en reacciones de bencilación catiónica, tioacetalización quimioselectiva y transtioacetalización de compuestos de carbonilo.
Solubilidad
Soluble en cianuro de metilo, diclorometano, dicloroetano, nitrometano, dioxano, terahidrofurano y tolueno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161337-67-3
Fórmula molecular C4H2F12HfO13S4
Peso molecular (g/mol) 792.758
Número MDL MFCD01321255
Clave InChI XQJOFTWVKHJLHA-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo hafnium iv trifluoromethanesulfonate hydrate, hafnium tetrakis trifluoromethanesulfonate , hydrate
PubChem CID 71433309
Nombre IUPAC hafnio(4+); trifluorometanosulfonato; hidrato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].O.[Hf+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión >350°C
Fórmula lineal (CF3SO3)4Hf
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in methyl cyanide,dicholomethane,dichloroethane,nitromethane,dioxane,terahydrofuran and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 774.75
Porcentaje de pureza 98%