Learn More
Terc-butóxido de hafnio, 99,9 % (base metálica sin Zr), < 0,5 % de Zr, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394877 10 g 10 g
11304887 2 g 2 g
11314887 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11394877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041908.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 2172-02-3 | C16H40HfO4 | 474.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2172-02-3
Número MDL MFCD00070458
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium tert-butoxide
Punto de fusión 2°C
Color Amarillo
Densidad 1.15 g/mL
Punto de ebullición 90°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica sin Zr), < 0,5 % de Zr
Fórmula molecular C16H40HfO4
Fórmula lineal Hf[OC(CH3)3]4
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo tetrakis tert-butoxy hafnium, hafnium; 2-methylpropan-2-ol
Información de solubilidad Soluble in hydrocarbons, reacts with alcohols, ketones, and esters
Clave InChI YZABPPRMRYHJGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.[Hf]
Nombre IUPAC hafnio; 2-metilpropan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 474.98
PubChem CID 25199745
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.94
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Líquido